N3518
NZ Amine® Broth
Lambda bacteriophage growth medium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Composition
MgSO4, 1 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
pH
6.3-7.2(1.6% solution)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Notes préparatoires
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Reconstitution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.