C4464
EZMix N-Z-Amine® A
Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Synonyme(s) :
Peptone from casein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Application(s)
agriculture
(ffff123)
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.