49376-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
Synonyme(s) :
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Description
biocide for IVD use
Forme
liquid
Durée de conservation
2 yr
Contient
23 to 25% Mg salts
Composition
CMIT/MIT, 1.5%
Conditionnement
pkg of 50 mL
Paramètres
operating temperature at <45 °C
Matrice
Water
operating pH range
2.5-8.5
Plage de pH
1.7-3.7
Point d'ébullition
100 °C
Pf
-21 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.20 g/cm3
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.