Principaux documents
M021000
Sigma-Aldrich
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Synonyme(s) :
MMT-Hexylamine-linker amidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H48N3O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
589.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
Clé InChI
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable