Principaux documents
L9781
Sigma-Aldrich
Dodécylsulfate de lithium
BioReagent, for molecular biology, suitable for electrophoresis
Synonyme(s) :
Dodécylsulfate de lithium, Dodécylsulfate lithium salt, Laurylsulfate de lithium, Sel de laurylsulfate de lithium
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.33
Numéro Beilstein :
5186718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Description
anionic
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.5% (GC)
Poids mol.
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C
Absorption
≤0.05 at 260 nm (3% solution)
≤0.05 at 280 nm (3% solution)
Adéquation
suitable for electrophoresis
Activité étrangère
DNase and RNase, none detected
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Le dodécylsulfate de lithium a été utilisé comme constituant d′un tampon de lyse.
Détergent anionique pouvant remplacer le SDS dans les électrophorèses à basse température.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
System-wide identification of RNA-binding proteins by interactome capture
Castello A, et al.
Nature Protocols, 8(3), 491-491 (2013)
Ultra-high-throughput sequencing of the immune receptor repertoire from millions of lymphocytes
McDaniel J R, et al.
Nature Protocols, 11(3), 429-429 (2016)
Eric J Montemayor et al.
Nucleic acids research, 42(16), 10845-10855 (2014-08-16)
The enzymatic processing of cellular RNA molecules requires selective recognition of unique chemical and topological features. The unusual 2',5'-phosphodiester linkages in RNA lariats produced by the spliceosome must be hydrolyzed by the intron debranching enzyme (Dbr1) before they can be
F Bruna et al.
Journal of hazardous materials, 225-226, 74-80 (2012-05-23)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are considered as priority pollutants because of their high risk to human health. In this paper, we addressed the issue of using hydrotalcite-based nanocomposites as adsorbents of six low molecular weight PAHs (acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene
Shintaro Ida et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(43), 14038-14039 (2008-10-07)
One-nanometer-thick nickel hydroxide nanosheets were prepared by exfoliation of layered nickel hydroxides intercalated with dodecyl sulfate (DS) ions. The shape of the nanosheets was hexagonal, as was that of the layered nickel hydroxides intercalated with DS ions. The nickel hydroxide
Protocoles
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Afficher tout