I9909
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-I antibody produced in mouse
clone 56408, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IGF1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
56408, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGF1(3479)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable