I3265
Interferon-γ human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IFN-γ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~17 kDa
Conditionnement
pkg of 0.1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg endotoxin
Couleur
white
Solubilité
water: soluble 1.000 mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IFNG(3458)
Application
- to study the effect of interferon-γ on cultured trophoblasts in absence and presence of fibronectin
- to analyse factors which participate in the production of antibody microarrays on glass support
- for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) method to understand the effect of interferon-γ in human gingival fibroblasts in presence of bacterial challenge
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable