I0138
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) antibody produced in mouse
clone RG-16, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RG-16, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Ne doit pas réagir avec
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
Technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable