Documents
MAB1302
Sigma-Aldrich
Anticorps de souris anti-IgG humaine (fragment Fc), clone HP6017
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP6017, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGR2B(2213)
Spécificité
Fragment Fc d'IgG humaine. Spécificité en ELISA : (Hamilton et al., 1987)
Sous-classe 1 de l'IgG humaine 100 %
Sous-classe 2 de l'IgG humaine 100 %
Sous-classe 3 de l'IgG humaine 100 %
Sous-classe 4 de l'IgG humaine 100 %
pan-IgG humaine 100 %
Fragment Fc de l'IgG humaine 100 %
Fragment Fab de l'IgG humaine .12 %
Focalisation isoélectrique : pI moyen 8,0.
Immunogène
Épitope : Fragment Fc
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez l'IgG humaine à l'aide de cet anticorps anti-IgG humaine (Fc), clone HP6017, dont l'utilisation a été validée en ELISA, RIA et WB.
Produit pouvant servir d'anticorps de capture et d'anticorps de détection pour le fragment Fc de l'IgG humaine (Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987).
ELISA
Dosages radio-immunologiques (RIA)
Immunobloting
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques à un fragment
Liaison
Remplace : CBL102
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PB 0,02 M et du NaCl 0,25 M avec 0,1 % d'azoture de sodium, à pH 7,6.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gunnveig Grodeland et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(9), 3575-3585 (2016-09-28)
It has been difficult to translate promising results from DNA vaccination in mice to larger animals and humans. Previously, DNA vaccines encoding proteins that target Ag to MHC class II (MHC-II) molecules on APCs have been shown to induce rapid
Miguel Ángel Muñoz-Alía et al.
PLoS pathogens, 17(2), e1009283-e1009283 (2021-02-04)
The frequent overexpression of CD46 in malignant tumors has provided a basis to use vaccine-lineage measles virus (MeV) as an oncolytic virotherapy platform. However, widespread measles seropositivity limits the systemic deployment of oncolytic MeV for the treatment of metastatic neoplasia.
Kartik A Shah et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(12), 2624-2629 (2015-06-03)
Monoclonal antibodies (mAbs) that bind and neutralize human pathogens have great therapeutic potential. Advances in automated screening and liquid handling have resulted in the ability to discover antigen-specific antibodies either directly from human blood or from various combinatorial libraries (phage