H9903
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
BioReagent, suitable for derivatization
Synonyme(s) :
1-(Perfluorobutyryl)imidazole
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
pb
158-163 °C (lit.)
Adéquation
suitable for derivatization
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
Clé InChI
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup