H6521
2-Hydroxydodecanoic acid
≥98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
α-Hydroxylauric acid, 2-Hydroxylauric acid, DL-α-Hydroxylauric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (capillary GC)
Type de lipide
saturated FAs
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(13)12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
YDZIJQXINJLRLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable