H3167
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, (+)-(2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, GW 353162, Radafaxine hydrochloride, SS-hydroxybupropion hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥12 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
Clé InChI
ORXTVTDGPVINDN-BTJVGWIPSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable