SMB00947
N-Desethyl amodiaquine dihydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
Monodesethylamodiaquine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Poids mol.
400.73 g/mol
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
yellow to dark yellow
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable