H1506
3α-Hydroxysteroid Dehydrogenase from Pseudomonas testosteroni
≥15 units/mg protein
Synonyme(s) :
3α-Hydroxysteroid:NAD(P)+ oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Pseudomonas testosteroni)
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥15 units/mg protein
Produit purifié par
chromatography
Composition
Protein, ≥25%
Activité étrangère
β-hydroxysteroid dehydrogenase ≤0.5%
alcohol dehydrogenase ≤0.05%
Température de stockage
−20°C
Application
- in the preparation of composite electrode platform to for the determination of androsterone
- in potassium phosphate buffer for the bioluminescent assay of bile acids in serum
- for total bile salts assay using an enzymatic method
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable