G5418
Glycine Buffer solution
0.6 M
Synonyme(s) :
Glycine-HCl Buffer solution
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Composants de kit seuls
- Glycine .6 M
- Hydrazine .5 M
- Chloroform .0375 %
Application
Enzyme
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter