Documents
G8898
Sigma-Aldrich
Glycine
≥99%, suitable for western blotting
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro Beilstein :
635782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
product name
Glycine, suitable for electrophoresis, ≥99%
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Couleur
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤70 ppm
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Absorption
≤0.15 at 280 at 1 M
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
La glycine est un acide aminé protéinogène achiral qui joue différents rôles en biochimie et en physiologie. Cet acide aminé glucoformateur non polaire et non essentiel agit comme un neurotransmetteur inhibiteur dans le système nerveux central et comme co-agoniste des récepteurs du NMDA avec le glutamate. La glycine, qui sert de précurseur, est un synthon essentiel pour les macromolécules et joue un rôle vital dans les processus cellulaires.
Outre ses fonctions biologiques, la glycine fait preuve de polyvalence et se retrouve dans diverses applications de recherche. Son rôle en tant que réactif biochimique en fait un composé utile dans les dosages et les méthodes d'analyse, tandis que son pouvoir tampon est essentiel à certaines techniques comme l'électrophorèse SDS-PAGE, le western blotting, la chromatographie ou la culture cellulaire. De par sa nature zwittérionique, la glycine est un tampon efficace à différents pH et est largement utilisée dans la recherche en immunologie pour préparer des tampons dans certaines techniques comme le western blotting. Elle est aussi utile dans les tests enzymatiques comme le dosage du lactate de par sa compatibilité avec les enzymes. La glycine entre également dans la formulation de tampons de stabilisation des protéines, d'ajustement du pH et de réactions enzymatiques.
La glycine est une molécule avec un pI de 6,7, ce qui est similaire au pH du gel de concentration. Elle présente l′avantage d′une faible mobilité, d′une hydrophobicité réduite et de l′absence d′association avec les protéines. La glycine entre dans la composition des tampons de migration de type Tris-glycine et Tris-glycine-SDS (dodécylsulfate de sodium) utilisés en électrophorèse su gel de polyacrylamide. C′est également un constituant du tampon de transfert de Towbin employé dans la méthode western blot.
Application
  • La glycine a été utilisée dans la préparation de structures composites à base de gélatine.
  • Elle a été ajoutée à un tampon d'élution pour extraire une protéine sur une colonne HiTrap Protein G.
  • Elle a été utilisée dans des tampons d′échantillonnage, de migration et de transfert au SDS préparés pour des analyses SDS-PAGE (électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium) et western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans les études en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Remarque sur l'analyse
A fait l′objet de tests pour valider son utilisation dans les tampons d′électrode pour analyse PAGE et dans les tampons de transfert pour western blot.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.