Principaux documents
G3769
Sigma-Aldrich
Glutaryl-Ala-Ala-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
protease substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H36N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C31H36N4O7/c1-19(32-27(36)14-9-15-28(37)38)29(39)33-20(2)30(40)35-25(16-21-10-5-4-6-11-21)31(41)34-23-17-22-12-7-8-13-24(22)26(18-23)42-3/h4-8,10-13,17-20,25H,9,14-16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,37,38)
Clé InChI
QFJWKXYGBSQMDX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substrats
Substrate for a spectrofluorometric assay of neutral endopeptidase 24.11 (enkephalinase). It is also hydrolyzed by chymotrypsin and E. coli protease La.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.