G1549
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
N-Glycosidase F, PNGase F, Peptide N-glycosidase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Qualité
Proteomics Grade
Forme
ready-to-use solution
Activité spécifique
≥1000 U/mg
Durée de conservation
≥1 yr at -20 °C
Poids mol.
~36 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.