F1903
Fibronectin 40 kDa α Chymotryptic Fragment (Heparin-binding region), Human purified
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Poids mol.
40 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
Human sourced raw material used in the production of this product tested negative for hepatitis B virus, hepatitis C virus (HCV), human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and type-2 (HIV-2), human T-cell lymphotropic virus (HTLV-1 and HTLV-2) and Treponema pallidum. Handle as if potentially infectious.
Application
Affinity chromatography
Possibly for molecular mapping of fibronectin function
Cell attachment and integrin signaling assays
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Protocoles
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.