EPM1231-9930
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 3100 Water Bath Shaker
universal, interchangeable
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
interchangeable
universal
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1231-9930 (NA)
L × l
30.5 cm × 42 cm
Catégories apparentées
Description générale
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG