EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825748000 (Global)
Paramètres
3,214 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
117 mm
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket