Principaux documents
EP5804791002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804791002 (Global)
Paramètres
3,096 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
112 mm
Diamètre
16 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets
Description générale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG