Principaux documents
EP5804735005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804735005
Paramètres
12,000 max. RCF (15,294 xg)
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Description générale
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG