EP5495503005
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2-PTFE, with PTFE coating, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-24x2-PTFE
with PTFE coating
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495503005
Paramètres
15,060 max. RCF (21,300 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5425