Documents
EP5495400001
Eppendorf® FA-24x2 rotor
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495400001
Paramètres
10,000 rpm speed
Température de stockage
room temp
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG