EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NB.15
Produits recommandés
Matériaux
colorless
colorless wells
polycarbonate
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030128508
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 wells
Volume de travail
40 μL
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG