D0697
DMEM/F-12
StableCell™, with stable glutamine, HEPES and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME/F-12, mélange 1/1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM)/Mélange nutritif F-12 de Ham, With stable glutamine, 15mM HEPES and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
glucose: high
sodium pyruvate: yes
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable