CLS430180
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container only, case of 500
Synonyme(s) :
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
container only
Conditionnement
pack of 20
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430180
Taille
250 mL , beaker
Catégories apparentées
Description générale
- Container is graduated in both millilitres and ounces
- Certified nonpyrogenic