CLS3472
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round , clear polystyrene plate, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 12, pack of 6, 48 ea
Synonyme(s) :
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Produits recommandés
product name
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® avec membrane en polyester, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 3472
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Diam. de la membrane
6.5 mm
Épaisseur de la membrane
10 μm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
clear
Dimension de pores
3.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
- 10μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
- Sterilized by gamma radiation
Ce produit procure une excellente visibilité cellulaire en microscopie à contraste de phase et permet d'évaluer la viabilité des cellules ainsi que la formation des monocouches.