BYD, A human cell line
IHW Number: 9202, 940822106
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 940822106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 940822106-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 35 50
HLA DRB1: 0301 1104
HLA DRB3: 0101 0202
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 0201 0301
HLA DPB1: 02012 0301
Profil sérologique
HLA A ief: 3.2 2.2
HLA B: 35 21
HLA B ief:
Milieu de culture
Procédure de repiquage