DLD-1
90102540, human colon, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
DLD-1, 90102540
Source biologique
human colon
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, pseudodiploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 12,13
D5S818: 13
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage