HeLa S3
87110901, human cervix, Epithelial
Synonyme(s) :
HeLa-S3 Cells, HeLa/S3 Cells, HeLaS3 Cells, S3 HeLa Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
HeLa S3, 87110901
Source biologique
human cervix
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Modal no. 68
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage