WiDr
85111501, human colon, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
WiDr, 85111501
Source biologique
human colon
Conditionnement
tube of 5 μg 85111501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85111501-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, hypertriploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19 STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,1
Milieu de culture
Procédure de repiquage