108CC5-TG-3
8062545, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
108CC5-TG-3, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 08062545
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Conditionnement
tube of 5 μg 08062545-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062545-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Neuronal
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage