27815
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Synonyme(s) :
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Forme
solid
Impuretés
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.5%
Chaîne SMILES
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable