C9033
β-Chloro-L-alanine hydrochloride
Alanine aminotransferase inhibitor
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-chloropropanoic acid, 3-Chloro-L-alanine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
205 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m0./s1
Clé InChI
IENJPSDBNBGIEL-DKWTVANSSA-N
Application
- as a substrate for screening tyrosine phenol lyase steady state kinetics
- in the inhibition of serine palmitoyltransferase and cytotoxicity studies in lymphocyte Ly-1 cells
- as an inhibitor of alanine transaminase in wheat germ cell-free protein synthesis system
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable