C3912
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥97.0% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
pCPT-cAMP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
Clé InChI
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Informations sur le gène
human ... PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
Application
- to upregulate cellular cholesterol pump (adenosine triphosphate- (ATP-) binding cassette (ABC) transporter-1, ABCA-1)
- in glucose production assay
- to stimulate cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel in airway epithelia
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.