BAF187940003
Poxygrid® Tube Holder
Holds 1 x 50 mL tube
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Produits recommandés
Matériaux
epoxy-coated (steel)
Description
for tube diam. 29 mm
Caractéristiques
Holds 1 x 50 mL tube
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18794-0003
Catégories apparentées
Description générale
Holder supports a single 50ml conical tube in an upright position so it will not roll or spill
- Autoclavable
Informations légales
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP