EP0030119827
Eppendorf® Tube Rack for 5.0 and 15 mL Tubes
Holds 12 x 5-15 mL tubes, 12 wells (2 rows of 6 wells each), pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
autoclavable
12 wells (2 rows of 6 wells each)
Holds 12 x 5-15 mL tubes
Conditionnement
pkg of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 30119827
Couleur
white
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG