AXYAP810
AxyPet® pipette
8 channel, autoclavable, size 0.5-10 μL, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
8-channel
electronic: no
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc AP-8-10
Corning
Taille
0.5-10 μL
Informations légales
AxyPet is a registered trademark of Axygen, Inc.