A7554
Monoclonal Anti-Bovine IgG−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone BG-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Bovine IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
BG-18, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
bovine (non-reactive to IgM)
Ne doit pas réagir avec
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
Technique(s)
direct ELISA: 1:25,000
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:75 using using rabbit spleen sections and bovine anti-rabbit IgG
western blot (chemiluminescent): 1:100,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable