Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A7511
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥97% (agarose gel electrophoresis), 1X Crystallized
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Qualité
crystallized
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
cold ethanol fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Teneur en acides gras
≤0.01%
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impuretés
≤0.01% free fatty acid
pH
7
Solubilité
water: soluble (50 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Caractéristiques et avantages
  • Essentially fatty acid free
  • Crystallized
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method. Further purified by a proprietary crystallization method
Prepared from albumin (A4378)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Julia M Laufer et al.
Frontiers in immunology, 9, 3115-3115 (2019-01-30)
The chemokine receptor CCR7 guides T cells and dendritic cells to and within lymph nodes to launch the onset of adaptive immunity. Here, we demonstrate that CCR7 in addition acts as a potent co-stimulatory molecule in T cell activation. We
Hin-Koon Woo et al.
Nature protocols, 3(8), 1341-1349 (2008-08-21)
Nanostructure-initiator mass spectrometry (NIMS) is a new surface-based MS technique that uses a nanostructured surface to trap liquid ('initiator') compounds. Analyte materials adsorbed onto this 'clathrate' surface are subsequently released by laser irradiation for mass analysis. In this protocol, we
Q Heydt et al.
Nature communications, 12(1), 5507-5507 (2021-09-19)
The specific niche adaptations that facilitate primary disease and Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) survival after induction chemotherapy remain unclear. Here, we show that Bone Marrow (BM) adipocytes dynamically evolve during ALL pathogenesis and therapy, transitioning from cellular depletion in the
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Robert W Crawford et al.
Infection and immunity, 76(11), 5341-5349 (2008-09-17)
Salmonella enterica serovar Typhi can establish a chronic, asymptomatic infection of the human gallbladder, suggesting that this bacterium utilizes novel mechanisms to mediate enhanced colonization and persistence in a bile-rich environment. Gallstones are one of the most important risk factors