A6093
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYR6D4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SYR6D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 350 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole cell extract of an ATM high-producer human melanoma cell line
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATM(472)
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable