94158
Solution saline tamponnée au Tris
tablet (for 500 mL), pH 7.6, BioUltra
Synonyme(s) :
TBS
About This Item
product name
Solution saline tamponnée au Tris, BioUltra, tablet (for 500 mL), pH 7.6
Gamme de produits
BioUltra
Forme
tablet (for 500 mL)
pH
7.6
Solubilité
water: 2 tablet/liter, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Application
Reconstitution
0.15 M sodium chloride; 0.050 M TRIS-HCl buffer; pH 7.6 at 25°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable