Solution saline tamponnée au Tris (TBS)
La solution saline tamponnée au Tris (TBS) est une solution tampon isotonique et non toxique qui est souvent utilisée dans tout un éventail d'applications biologiques. Le TBS est composé de deux constituants principaux, le NaCl et le Tris. Le Tris sert d'agent tampon ; le NaCl régule la tonicité de la solution et la rend isotonique ou hypertonique en fonction de la concentration souhaitée. Le TBS est facile à utiliser et peut facilement être mélangé à l'eau, ce qui permet de l'utiliser dans de nombreuses expériences biologiques.
Products
LE TBS AVEC DU TWEEN 20
La solution saline tamponnée au Tris avec du Tween 20 est un détergent non ionique qui renforce la capacité du tampon à éluer les anticorps et à réduire leurs liaisons non spécifiques. Il est couramment utilisé dans les tampons de lavage destinées aux procédures de marquage immunohistochimique et d'hybridation in situ, car il limite la coloration non spécifique du fond. Le Tween 20 constitue en outre une combinaison idéale de stabilisateurs de pH, de sels et de détergents, qui élimine efficacement les substances présentes en excès dans les membranes et les puits des plaques de microtitration, sans perturber la réaction de la liaison antigène/anticorps.
Le TBS DANS LES IMMUNO-ESSAIS ET LES TESTS ELISA
Le TBS sert de tampon de lavage dans les immuno-essais, comme les essais immuno-enzymatiques ou tests ELISA, et facilite la séparation entre les protéines non spécifiques superflues et les protéines liées de manière spécifique.
LE TBS COMME AGENT DE BLOCAGE
La solution saline tamponnée au Tris (TBS) joue un rôle crucial comme tampon de blocage dans les puces microfluidiques intégrées pour immuno-essais conçues pour les tests d'immuno-essai en sandwich à haut débit. Elle améliore les performances des essais en réduisant le bruit de fond et en empêchant la formation de liaisons non spécifiques.
LE TBS EN WESTERN BLOTTING
Le TBS est utilisé dans la préparation des antisérums et la détection des protéines par western blotting chez Nematostella vectensis. C'est aussi un constituant vital des tests de western blotting visant à détecter le virus de la marbrure de l'arachide (PMV) et le virus de la striure de l'arachide (PSV) qui sature les sites non liés de la membrane de nitrocellulose, empêchant ainsi la liaison non spécifique de l'anticorps primaire. Cela permet de réduire le bruit de fond, d'améliorer la sensibilité et d'accroître la spécificité de l'analyse par western blotting, pour une détection exacte des virus.
LE TBS DANS LES ÉTUDES SUR LES BIOMATÉRIAUX
Le tampon Tris est une solution modifiée, idéale pour l'étude de la dégradation du bioverre 45S5 et de sa précipitation en apatite, car sa composition dépourvue de chlorures évite toute interférence avec les premiers stades de la formation des cristaux d'apatite. Cela facilite avantageusement l'étude de la cinétique de libération et de la précipitation d'apatite dans les verres bioactifs.