Principaux documents
913
Sigma-Aldrich
TRIZMAL™ 6.3 Concentrate
pH 6.3(concentrate), 1 M
Synonyme(s) :
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
1 M
pH
6.3(concentrate)
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable