GHS316
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
6 g/L
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1