Principaux documents
77170
Sigma-Aldrich
Pepstatine A
≥100,000 U/mg
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H63N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.89
Beilstein:
2201362
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Streptomyces sp.
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥100,000 U/mg
Pf
233 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
Clé InChI
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Application
Pepstatin A is suitable for use:
  • in the inhibitor cocktail in fluorometric matrix metalloproteinase assay[1]
  • as a protease inhibitor during homogenization of tissue[2]
  • as a protease inhibitor during extraction of cells[3]
  • to determine the molar concentrations of cathepsin D by titration with pepstatin A[4]
  • in inhibiting cathepsin D[5]
It can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibiteur puissant des protéases acides, notamment la pepsine, la rénine et la cathepsine D et de nombreuses protéases aspartiques microbiennes. Concentration efficace 1 μM. Stable pendant environ 1 jour.
La pepstatine A est un inhibiteur des protéases acides (aspartyl peptidases). Elle forme un complexe 1:1 avec des protéases telles que la pepsine, la rénine, la cathepsine D, la chymosine bovine et la protéase B (Aspergillus niger). L'inhibiteur est très sélectif et n'inhibe pas les protéases à thiol, les protéases neutres ou les protéases à sérine. La γ-secrétase solubilisée et la protéase rétrovirale sont également inhibées par la pepstatine A. Elle a été utilisée pour caractériser les protéases de plusieurs sources.
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of inhibitor which reduces the activity of pepsin by 1 U (1 U corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37°C (Hemoglobin, Cat. No. 51290, as substrate, in an endvolume of 16 ml)); 10′000 absorbance-U as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer-U (when 1 pepsin-U is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol acetyl-L-phenylalanyl-3,5-diiodo-L-tyrosin per minute at pH 2.0 and 37°C)
Notes préparatoires
La pepstatine peut être dissoute à 1 mg/ml dans de l'acide acétique à 10 % (v/v) dans du méthanol (9:1 méthanol:acide acétique). L'inclusion d'acide acétique peut être nécessaire pour dissoudre ce peptide dans le méthanol ou le DMSO. Elle a été dissoute à 1 à 2 mg/ml dans l'éthanol, mais la chaleur peut être nécessaire pour une dissolution complète. Les solutions de pepstatine A peuvent être chauffées jusqu'à 60 °C sans que le peptide ne se décompose.
Les solutions mères à 1 mg/ml sont stables pendant au moins une semaine à 4 °C. Une solution à 1 mM dans du méthanol ou du DMSO est stable pendant des mois à -20 °C. Si les solutions deviennent jaune plus foncé, c′est que le réactif s'hydrolyse.
Une concentration de travail de 1 μM est stable pendant au moins un jour à température ambiante.
Autres remarques
Strong inhibitor of acid proteases - pepsin, cathepsin D, renin[6][7][8]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J. Tang
Nature, 266, 119-119 (1977)
M Ferreras et al.
FEBS letters, 486(3), 247-251 (2000-12-20)
The angiogenesis inhibitor endostatin is a fragment of the NC1 domain of collagen XVIII. The generation of endostatin has been investigated only in murine hemangioendothelioma cell cultures and was ascribed to cathepsin L. Distinct endostatin-like fragments were detected in human
H. Umezawa
Methods in Enzymology, 45, 689-689 (1976)
Protease inhibitors produced by microorganisms.
H Umezawa
Acta biologica et medica Germanica, 36(11-12), 1899-1915 (1977-01-01)
F G Giancotti et al.
The Journal of cell biology, 118(4), 951-959 (1992-08-01)
The alpha 6 beta 4 integrin is a receptor involved in the interaction of epithelial cells with basement membranes. This integrin is unique among the known integrins in that its beta 4 subunit has a large cytoplasmic domain. The function
Questions
  1. Can Pepstatin A (CAS 26305-03-3), product number 77170, be stored in ethanol? If so, what are the recommended temperature and duration for storage? Additionally, should concerns about hydrolysis impact its storage?
    1 answer
    1. Pepstatin A can be stored at -20°C following reconstitution/dissolution and is soluble in ethanol at 1mg/mL. It is also soluble in DMSO, ethanol, or glacial acetic acid (9:1) at 1mg/ml. For dilution, an aqueous buffer at slightly alkaline pH is recommended when using the above organic solvents. However, it is insoluble in dH2O and other aqueous buffers at near neutral pH, and may precipitate from the solution if water or acidic buffer is used for dilution. Solutions of Pepstatin A can be heated as high as 60°C without decomposing the peptide.
      Regarding preparation, Pepstatin A is only sparingly soluble in water, and its solubility is related to the purity of the preparation. Stock solutions at 1mg/mL should be stable for at least a week at 4°C, while a 1mM solution in methanol should be stable for months at –20°C. Any yellowing of the solution indicates hydrolysis. An effective working concentration is 1uM, stable for at least one day at room temperature, with a typical working concentration being 0.5-1ug/ml.
      In terms of stability and solubility, some solutions can be difficult to obtain and can be encouraged by rapid stirring, sonication, or gentle warming (in a 45-60°C water bath). Peptides in solution are less stable than in lyophilized form, especially if they contain certain amino acids. It's recommended to store peptides in solution for as short a time as possible, avoid repeated freeze-thaw cycles, and discard any portion of an aliquot unused after thawing. Additionally, peptides stored in solution can be susceptible to bacterial degradation, so sterile solutions or passing the peptide solution through a 0.2 μm filter to remove potential bacterial contamination are advised whenever possible.