60714
Ketodeoxynonulosonic acid
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
3-Deoxy-D-glycero-D-galactononulopyranosonic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9+/m0/s1
Clé InChI
CLRLHXKNIYJWAW-LSRLBZCKSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable