Principaux documents
C-144
Supelco
Acide cannabidiolique solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Description générale
Cette solution certifiée de la gamme des Certified Spiking Solutions® peut être utilisée pour le dosage par GC/MS, LC/MS ou HPLC de l'acide cannabidiolique en recherche pharmaceutique, en toxicologie médicolégale ainsi que pour les tests d'activité ou les profils d'impuretés du cannabis. Les matériaux de référence certifiés (MRC) en solution Cerilliant de cannabinoïdes se présentent sous la forme d'une solution quantitative, commode, exemptée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis et portant un numéro TK pour les clients canadiens.
L'acide cannabidiolique (CBDA) est l'un des principaux cannabinoïdes présents dans les plantes de la famille des Cannabaceae, telles que le chanvre et le cannabis. Il se trouve majoritairement dans les feuilles de la plante et forme du cannabidiol (CBD) par décarboxylation en présence de lumière ou de chaleur. Il est connu pour ses activités anxiolytique, anti-inflammatoire, anti-hyperalgésique, anti-émétique, neuroprotectrice et anticonvulsive.
Application
Ce matériau de référence certifié (MRC) en solution peut aussi être utilisé dans les applications suivantes :
  • détermination de quatre cannabinoïdes dans une matrice huileuse par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC) associée à un détecteur à barrette de diodes (DAD).
  • analyse d'échantillons d'huile de graines de chanvre afin d'identifier et d'estimer sept cannabinoïdes majeurs par HPLC et détection UV.
  • séparation et dosage du CBD et du CBDA issus d'échantillons d'huile de chanvre par extraction liquide-liquide et HPLC-DAD.
  • multi-analyse de 11 cannabinoïdes par HPLC-UV dans de la biomasse et des extraits de différentes variétés de cannabis, selon la Directive tripartite de l'ICH (Conférence internationale sur l'harmonisation) relative à la validation des méthodes d'analyse.
  • développement et validation d'une méthode HPLC-DAD pour l'analyse simultanée de cinq cannabinoïdes neutres et acides majeurs dans des échantillons de cannabis et de haschich.
  • analyse par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) de dix principaux cannabinoïdes à partir d inflorescences de chanvre après dérivatisation par silylation et estérification.
Caractéristiques et avantages
  • Produit entièrement caractérisé avec une accréditation ISO/IEC 17025 et ISO 17034.
  • Produit accompagné d'un certificat d'analyse complet couvrant la stabilité, l'homogénéité, l'exactitude de la concentration, l'incertitude et la traçabilité.
  • Produit testé rigoureusement via des études de stabilité en temps réel pour garantir exactitude et durée de conservation.
  • Produit préparé par gravimétrie avec des balances de précision qualifiées pour garantir une incertitude minimale.
  • Produit scellé à la flamme sous argon dans des ampoules pour une longue durée de conservation.
  • Produit fourni sous un format exempt de DEA et pratique pour améliorer l'efficacité du laboratoire.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
HPLC-DAD analysis of hemp oil supplements for determination of four cannabinoids: Cannabidiol, cannabidiolic acid, cannabinol and delta 9-Tetrahydrocannabinol
Madej K, et al.
Separations, 8, 227-227 (2021)
A simple, fast, and green oil sample preparation method for determination of cannabidioloic acid and cannabidiol by HPLC-DAD
Madej K, et al.
Separations, 7, 60-60 (2020)
Quantitative determination of CBD and THC and their acid precursors in confiscated cannabis samples by HPLC-DAD}, author={Hadener, M, et al.
Hadener, M, et al.142-150
Forensic Science International, 299, 142-150 (2019)
Alice Palermiti et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
Medical cannabis is increasingly being used in the treatment and support of several diseases and syndromes. The quantitative determination of active ingredients (delta-9 tetrahydrocannabinol, THC, and cannabidiol, CBD) in galenic oily preparations is prescribed by law for each produced batch.
Federica Pigliasco et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-14)
The aim of this work is to evaluate volumetric absorptive microsampling (VAMS) from capillary blood as an alternative strategy for therapeutic drug monitoring (TDM) in patients treated with the newly available GW-purified form of cannabidiol (Epidiolex®). A fast ultra-high-performance liquid
Articles
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Protocoles
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Afficher tout